ContactUsLinkComponent
LiChrospher® RP-8, HPLC Columns
LiChrospher® RP-8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
LiChrospher® RP-8, HPLC Columns
LiChrospher® RP-8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76400-650
  • 76400-652
  • 76400-654
  • 76400-666
  • 76400-668
  • 76400-656
  • 76400-680
  • Carbon load:
  • 12.5%
  • 12.5%
  • 12.5%
  • 12.5%
  • 12.5%
  • 12.5%
  • 12.5%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g