ContactUsLinkComponent
Zorbax CN, HPLC Columns
Zorbax CN, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Zorbax CN, HPLC Columns
Zorbax CN, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76402-520
  • 76402-518
  • 76402-522
  • 76402-512
  • 76402-516
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g
  • 330 m²/g