ContactUsLinkComponent
AvantorĀ® Hichrom C18, HPLC Columns
AvantorĀ® Hichrom C18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
AvantorĀ® Hichrom C18, HPLC Columns
AvantorĀ® Hichrom C18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
SpƩcifications
  • Catalog No:
  • 76399-790
  • 76399-434
  • 76399-788
  • 76399-776
  • 76399-778
  • 76399-782
  • 76399-448
  • 76399-440
  • 76399-444
  • 76399-446
  • 76399-454
  • 76399-456
  • 76399-460
  • 76399-452
  • 76399-228
  • 76399-464
  • 76399-222
  • 76399-226
  • 76399-476
  • 76399-478
  • 76399-482
  • 76399-470
  • 76399-230
  • 76399-472
  • 76399-486
  • 76399-774
  • 76399-498
  • 76399-256
  • 76399-258
  • 76399-416
  • 76399-492
  • 76399-494
  • 76399-252
  • 76399-496
  • 76399-508
  • 76399-422
  • Carbon load:
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
  • 250 mĀ²/g
SpƩcifications
Customers Who Bought This Also Bought