ContactUsLinkComponent
Inertsil Phenyl, HPLC Columns
Inertsil Phenyl, HPLC Columns
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Inertsil Phenyl, HPLC Columns
Inertsil Phenyl, HPLC Columns
Fournisseur:  Avantor
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76399-974
  • 76399-970
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 320 m²/g
  • 320 m²/g