ContactUsLinkComponent
Superspher® RP8, HPLC Columns
Superspher® RP8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Superspher® RP8, HPLC Columns
Superspher® RP8, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76402-394
  • 76402-392
  • Carbon load:
  • 12.5%
  • 12.5%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 350 m²/g
  • 350 m²/g