ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC Columns
Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC Columns
Avantor® Alltima HP Cyano, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75798-636
  • 75798-614
  • 75798-638
  • 75798-616
  • 75798-612
  • 76398-382
  • 75798-634
  • 75798-622
  • 75798-618
  • 75798-620
  • 75830-832
  • 75830-834
  • 75798-630
  • 75798-626
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10