ContactUsLinkComponent
Polygosil C18 60-5, HPLC Columns
Polygosil C18 60-5, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Polygosil C18 60-5, HPLC Columns
Polygosil C18 60-5, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76402-300
  • Carbon load:
  • 12%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Surface area:
  • 350 m²/g