ContactUsLinkComponent
Exsil SCX, HPLC Columns
Exsil SCX, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Exsil SCX, HPLC Columns
Exsil SCX, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76398-850
  • Carbon load:
  • 3%
  • Endcapped:
  • No
  • Surface area:
  • 200 m²/g