ContactUsLinkComponent
Exsil ODSB, HPLC Columns
Exsil ODSB, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Exsil ODSB, HPLC Columns
Exsil ODSB, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76398-822
  • Carbon load:
  • 12%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Surface area:
  • 200 m²/g