ContactUsLinkComponent
VWR® A-Series Balances with Legal-for-Trade (NTEP) and Calibration Certificate
VWR® A-Series Balances with Legal-for-Trade (NTEP) and Calibration Certificate
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® A-Series Balances with Legal-for-Trade (NTEP) and Calibration Certificate
VWR® A-Series Balances with Legal-for-Trade (NTEP) and Calibration Certificate
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76458-534
  • 76378-394
  • 76458-536
  • 76458-538
  • 76458-544
  • 76458-546
  • 76458-540
  • 76458-542
  • 76458-532
  • 76378-396
  • 76378-398
  • Operating temperature range:
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • 10…40 °C (50…104 °F)
  • Plug type:
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Nema 5-15R
  • Communication interface:
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • RS232 (2), USB-A, USB-B, and Wi-Fi
  • Voltage:
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V
  • 100 - 240V