ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C18-AR, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76385-516
  • 76385-588
  • 76382-570
  • 76385-586
  • 76385-512
  • 76385-514
  • 76385-606
  • 76385-608
  • 76385-610
  • 76385-612
  • 76385-530
  • 76385-532
  • 76385-536
  • 76385-542
  • 76385-550
  • 76385-546
  • 76385-548
  • 76385-572
  • 76385-570
  • 76385-568
  • 76385-566
  • 76385-652
  • 76385-654
  • 76385-658
  • 76382-568
  • 76382-566
  • Carbon load:
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • 15.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1