ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 5 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76393-772
  • 76393-754
  • 76393-756
  • 76393-784
  • 76393-782
  • 76393-786
  • 76393-758
  • 76393-762
  • 76393-760
  • 76393-764
  • 76382-646
  • Carbon load:
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1