ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® C18-PFP, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76384-108
  • 76384-120
  • 76384-090
  • 76384-122
  • 76384-126
  • 76384-098
  • 76384-228
  • 76384-226
  • 76384-100
  • 76384-132
  • 76384-142
  • 76384-232
  • 76384-038
  • 76384-062
  • 76384-040
  • 76384-064
  • 76384-148
  • 76384-146
  • 76384-144
  • 76384-060
  • 76382-550
  • 76382-554
  • 76382-552
  • 76384-058
  • 76384-088
  • 76384-102
  • 76384-072
  • 76384-074
  • 76384-076
  • 76384-078
  • 76384-082
  • Carbon load:
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g