ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76394-408
  • 76394-428
  • 76394-412
  • 76394-416
  • 76394-414
  • 76394-436
  • 76394-438
  • 76394-404
  • 76382-648
  • Carbon load:
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1