ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76382-616
  • 76382-618
  • 76392-558
  • 76392-562
  • 76392-560
  • 76392-564
  • 76392-568
  • 76392-566
  • 76392-572
  • 76392-570
  • 76392-576
  • 76392-574
  • 76392-544
  • 76392-542
  • 76392-550
  • 76392-594
  • 76392-548
  • 76392-598
  • 76392-596
  • Carbon load:
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1