ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C4, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® C4, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C4, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Avantor® ACE® Excel® C4, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76382-620
  • 76392-798
  • 76408-420
  • 76408-418
  • 76392-768
  • 76392-784
  • 76392-786
  • 76392-792
  • 76392-796
  • Carbon load:
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • 5.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26
  • L26