ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore™ SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Avantor® ACE® UltraCore™ SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® UltraCore™ SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Avantor® ACE® UltraCore™ SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 2.5 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76392-162
  • 76392-074
  • 76392-072
  • 76392-160
  • 76392-078
  • 76392-076
  • 76392-088
  • 76392-086
  • 76382-602
  • 76408-444
  • 76382-604
  • 76392-100
  • 76392-104
  • 76408-442
  • 76392-102
  • 76392-114
  • 76392-112
  • 76392-116
  • 76392-128
  • 76392-126
  • 76392-132
  • 76392-130
  • 76392-140
  • 76392-142
  • 76392-146
  • 76392-158
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • 1.5 - 11
  • Surface area:
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • 130 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1