ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Phenyl Ultra-Inert, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Phenyl Ultra-Inert, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Phenyl Ultra-Inert, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Phenyl Ultra-Inert, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76390-068
  • 76390-010
  • 76382-594
  • 76390-012
  • 76390-108
  • 76390-112
  • 76390-046
  • 76390-052
  • 76390-136
  • Carbon load:
  • 5.30%
  • 5.30%
  • 5.30%
  • 5.30%
  • 5.30%
  • 5.30%
  • 5.30%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • 400 bar (5801 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • 100 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11