ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® AQ, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76385-238
  • 76385-254
  • 76385-324
  • 76385-242
  • 76385-244
  • 76385-248
  • 76385-342
  • 76385-344
  • 76385-262
  • 76385-264
  • 76385-266
  • 76385-268
  • 76385-280
  • 76385-284
  • 76385-204
  • 76385-296
  • 76385-218
  • 76385-210
  • 76385-208
  • 76385-300
  • 76385-302
  • 76385-304
  • 76382-564
  • 76385-226
  • 76385-222
  • Carbon load:
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • 14.0%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • 275 bar
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1