ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 1.7 µm
Avantor® ACE® Excel® SuperC18, Analytical HPLC/UHPLC Columns, 1.7 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76394-452
  • 76394-450
  • 76394-454
  • 76394-462
  • 76394-460
  • 76394-444
  • 76394-448
  • 76394-446
  • 76382-652
  • 76382-650
  • Carbon load:
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • 14.8%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • 1.5 - 11.5
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1