ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Phenyl, HPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76385-084
  • 76385-088
  • 76385-104
  • 76385-106
  • 76385-050
  • 76385-110
  • 76385-048
  • 76385-198
  • 76382-562
  • 76382-560
  • 76385-144
  • 76385-148
  • 76385-150
  • 76385-152
  • 76385-074
  • Carbon load:
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • 9.5%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • 400 bar (5802 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11