ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 3 µm
Avantor® ACE® Excel® C18-PFP, Analytical UHPLC Columns, 3 µm
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76393-064
  • 76393-042
  • 76393-062
  • 76393-070
  • 76393-074
  • 76393-072
  • 76393-082
  • 76382-630
  • 76393-106
  • 76393-110
  • 76393-108
  • 76393-084
  • 76393-048
  • 76393-052
  • 76393-056
  • 76393-054
  • 76393-060
  • 76393-058
  • 76393-086
  • Carbon load:
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • 14.3%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Max. pressure:
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • 1000 bar (14504 psi)
  • pH range:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1