ContactUsLinkComponent
Hei-VAP Ultimate Control, Rotary Evaporators, Heidolph®
Hei-VAP Ultimate Control, Rotary Evaporators, Heidolph®
Fournisseur:  Heidolph NA, LLC
Certificats
Hei-VAP Ultimate Control, Rotary Evaporators, Heidolph®
Hei-VAP Ultimate Control, Rotary Evaporators, Heidolph®
Fournisseur:  Heidolph NA, LLC
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76338-460
  • 76338-458
  • 76338-440
  • 76338-452
  • 76338-474
  • 76338-450
  • 76338-472
  • 76338-456
  • 76338-478
  • 76338-454
  • 76338-476
  • 76338-444
  • 76338-466
  • 76338-442
  • 76338-464
  • 76338-448
  • 76338-470
  • 76338-446
  • 76338-468
  • 76338-462
  • Model:
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G1
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G6 B
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G1
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G 3B
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G3 B XL
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G1B
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G3 B
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G5 B
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G6 B
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G 3B XL
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G5 B
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G3 XL
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G5
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G3
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G3 XL
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G6
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G1B
  • Hei-VAP Ultimate, Control HL, G5
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G6
  • Hei-VAP Ultimate, Control ML, G3
  • Rotation speed:
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • 10 - 280 rpm
  • Bath capacity:
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • 4.5 L
  • Temperature range:
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • 20…210 °C
  • Max. flask capacity:
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • 5 l
  • Bath Ø:
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • 255 mm
  • Accuracy:
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C
  • ±1 °C