ContactUsLinkComponent
PURA™ Digital Water Baths, Julabo
PURA™ Digital Water Baths, Julabo
Fournisseur:  JULABO
Certificats
PURA™ Digital Water Baths, Julabo
PURA™ Digital Water Baths, Julabo
Fournisseur:  JULABO
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • CA76335-754
  • CA76335-766
  • CA76335-764
  • CA76335-762
  • CA76335-760
  • CA76335-758
  • CA76335-756
  • Model:
  • PURA™ 4
  • PURA™ 30
  • PURA™ 30
  • PURA™ 22
  • PURA™ 22
  • PURA™ 14
  • PURA™ 10
  • Capacity:
  • 0.8 - 4.5 L
  • 4.8 - 36.0 L
  • 4.8 - 36.0 L
  • 3.4 - 25.5 L
  • 3.4 - 25.5 L
  • 2.0 - 14.0 L
  • 1.4 - 9.5 L
  • Temperature range:
  • 18...99.9 °C
  • 18...99.9 °C
  • 18...99.9 °C
  • 18...99.9 °C
  • 18...99.9 °C
  • 18...99.9 °C
  • 18...99.9 °C
  • Temperature resolution:
  • 0.1 °C
  • 0.1 °C
  • 0.1 °C
  • 0.1 °C
  • 0.1 °C
  • 0.1 °C
  • 0.1 °C
  • Temperature stability:
  • ±0.15 °C
  • ±0.15 °C
  • ±0.15 °C
  • ±0.15 °C
  • ±0.15 °C
  • ±0.15 °C
  • ±0.15 °C
  • Timer:
  • 00:01...99:59 h:min
  • 00:01...99:59 h:min
  • 00:01...99:59 h:min
  • 00:01...99:59 h:min
  • 00:01...99:59 h:min
  • 00:01...99:59 h:min
  • 00:01...99:59 h:min
  • Heating capacity:
  • 0.8 kW
  • 2 kW
  • 2 kW
  • 2 kW
  • 2 kW
  • 1.8 kW
  • 1.2 kW