Guard Cartridge Holder, Agilent Technologies
# de catalogue CAPL1310-0016
Fournisseur: AGILENT TECHNOLOGIES, INC (CSD) CA
Spécifications
- Description:Guard cartridge holder for 3.0×5 mm cartridges (PL)
- Cat. no.:CAPL1310-0016