IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99.0%, Ultra Pure Grade
Fournisseur: VWR
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(isopropylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
Formule:C₉H₁₈O₅S
MW:238.31 g/mol
Numéro MDL:MFCD00063273
Numéro CAS:367-93-1
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt ébul.: 402 °C (1013 hPa)
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Fusion: 109,5 à 110,5 °C
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 238,31 g/mol
:402
Point d'ébullition:402 °C (1013 hPa)
Point de Fusion:109,5…110,5 °C
:99,0
:Boiling Pt:
:Boiling Pt: 402 °C (1013 hPa)
:Melting Pt:
:Melting Pt: 109.5 to 110.5 °C
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 238.31 g/mol
Température d'entreposage:Freezer
EINECS:206-703-0
Résultats des tests de spécification
- Abs.@300nm (5%, Water):≤ 0.13
- Abs.@400nm (5%, Water):≤ 0.06
- Dioxane Test:PASS / FAIL
- Identification (IR):PASS / Fail
- Melting Point:110 - 114 Degrees C
- Moisture (KF):≤ 1.0 %
- pH (5%, Water) @25C:5 - 7
- Purity:≥ 99.0 %
- Solubility (5%, Water):PASS / Fail
- Specific Rotation (1%, Water):-34.0 - -29.0 degrees
- IPTG (isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside) ≥99.0%, Ultra Pure Grade: