ContactUsLinkComponent
Digital Torque Gauges, SEALS USA INC
Digital Torque Gauges, SEALS USA INC
Fournisseur:  Nidec Shimpo America
Certificats
Digital Torque Gauges, SEALS USA INC
Digital Torque Gauges, SEALS USA INC
Fournisseur:  Nidec Shimpo America
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76318-666
  • 76318-670
  • 76318-668
  • Accuracy:
  • ±0.3% F.S.
  • ±0.3% F.S.
  • ±0.3% F.S.
  • Battery life:
  • 16 hr. Operation
  • 16 hr. Operation
  • 16 hr. Operation
  • Data storage:
  • 1000 Data
  • 1000 Data
  • 1000 Data
  • Input:
  • 110 - 240 VAC
  • 110 - 240 VAC
  • 110 - 240 VAC
  • Model:
  • FG-7000T-1
  • FG-7000T-3
  • FG-7000T-2
  • Overload capacity:
  • 120% of F.S.
  • 120% of F.S.
  • 120% of F.S.
  • Sampling rate:
  • 1000 Hz
  • 1000 Hz
  • 1000 Hz