ContactUsLinkComponent
VWR® Urethane Lab Chairs
VWR® Urethane Lab Chairs
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Urethane Lab Chairs
VWR® Urethane Lab Chairs
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76308-800
  • 76308-798
  • 76308-802
  • 76308-796
  • Model:
  • 76308-800
  • 76308-798
  • 76308-802
  • 76308-796
  • For use with:
  • Low benches (27-32")
  • Medium height benches (32.75 - 42")
  • Low benches (27-32")
  • Medium height benches (32.75 - 42")
  • Seat/back color:
  • Black
  • Black
  • Black
  • Black
  • Seat/back material:
  • Urethane
  • Urethane
  • Urethane
  • Urethane
  • Seat dimensions:
  • W18.5×D17×T1.5"
  • W18.5×D17×T1.5"
  • W18.5×D17×T1.5"
  • W18.5×D17×T1.5"
  • Backrest dimensions:
  • W16.5×H12.5"
  • W16.5×H12.5"
  • W16.5×H12.5"
  • W16.5×H12.5"