Ponceau S solution
# de catalogue 76236-520
Fournisseur: Rockland Immunochemical
Numéro CAS: 6226-79-5
Spécifications
- Size:500 ml
- Cat. no.:76236-520
Spécifications
A propos de cet article
Synonymes: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt,CI 27195,Ponceau,3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 760,56 g/mol
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 760.56 g/mol
Formule:C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
MW:760.56 g/mol
Température d'entreposage:Ambient
Numéro MDL:MFCD00003892
Numéro CAS:6226-79-5
Customers Who Bought This Also Bought