Septa for Sample Vials, MicroLiter
# de catalogue 97047-718
Fournisseur: DWK Life Sciences (KIMBLE)
Spécifications
- Septum:PTFE/silicone
- Description:Septa, for 15-425 caps
- Thickness:0.590"
- Cat. no.:97047-718
- Supplier No.:15-0060