ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima, C8 HPLC Columns
Avantor® Alltima, C8 HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Alltima, C8 HPLC Columns
Avantor® Alltima, C8 HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75797-240
  • 75797-244
  • 75813-082
  • 75797-248
  • 76398-336
  • 75797-252
  • 75797-250
  • 75797-234
  • 75797-232
  • 75797-254
  • 75797-236
  • 75813-080
  • 75830-370
  • 75798-854
  • 75830-602
  • 75798-856
  • 75830-848
  • Carbon load:
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • 9%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • USP code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7