ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima, Cyano HPLC Columns
Avantor® Alltima, Cyano HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Alltima, Cyano HPLC Columns
Avantor® Alltima, Cyano HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75797-268
  • 75797-274
  • 75797-272
  • 75797-278
  • 75797-276
  • 75797-280
  • 75797-264
  • 75830-854
  • 75797-266
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • 340 m²/g
  • USP code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10
  • L10