ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, Cyano HPLC Columns
Avantor® Genesis, Cyano HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Genesis, Cyano HPLC Columns
Avantor® Genesis, Cyano HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76398-906
  • 75830-616
  • 75830-612
  • 75799-006
  • 75799-008
  • 75830-614
  • Carbon load:
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • 7%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 -10
  • 1 -10
  • 1 -10
  • 1 -10
  • 1 -10
  • 1 -10
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L18
  • L18
  • L18
  • L18
  • L18
  • L18