ContactUsLinkComponent
SW® PowerForm® PF-95BK Black 5.6 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
SW® PowerForm® PF-95BK Black 5.6 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
SW® PowerForm® PF-95BK Black 5.6 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
SW® PowerForm® PF-95BK Black 5.6 mil Sustainable Nitrile Exam Gloves
Fournisseur:  SW Safety Solutions
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76051-106
  • 76051-114
  • 76051-112
  • 76051-110
  • 76051-108
  • Model:
  • PF-95BK
  • PF-95BK
  • PF-95BK
  • PF-95BK
  • PF-95BK
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Latex-free
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • EN norm:
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • EN ISO 21420:2020; EN 455-2000-2015
  • Food contact approved:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes