ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis C18, HPLC Columns
Avantor® Genesis C18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Genesis C18, HPLC Columns
Avantor® Genesis C18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75830-618
  • 76398-890
  • 75830-734
  • 75798-658
  • 76398-884
  • 75798-660
  • 75798-654
  • 76398-888
  • 75798-656
  • 76398-918
  • 76398-876
  • 76398-920
  • 76398-878
  • 75798-662
  • 75798-664
  • 75830-610
  • 76398-916
  • 75798-680
  • 75798-682
  • 75798-676
  • 76398-866
  • 75798-678
  • 76398-896
  • 76398-898
  • 76398-900
  • 75813-102
  • 75830-390
  • 75798-666
  • 75798-672
  • 75830-628
  • 75798-670
  • Carbon load:
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • 18%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1