ContactUsLinkComponent
Avantor® Genesis, AQ HPLC Columns
Avantor® Genesis, AQ HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Genesis, AQ HPLC Columns
Avantor® Genesis, AQ HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76398-862
  • 75798-650
  • 75798-652
  • 75798-646
  • 75798-648
  • Carbon load:
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • 15%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • pH range:
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • Surface area:
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g
  • 300 m²/g