VWR® TPX™ Beakers with Handle
   Options durables disponibles
Supplier:   VWR International
VWR® TPX™ Beakers with Handle
Supplier:  VWR International
   Options durables disponibles
Certificates
VWR® TPX™ Beakers with Handle
6 Options Available Below
Product Details & Documents
VWR® TPX™ Beakers, which are crystal-clear in color, have a handle, pouring spout and graduations printed directly on the beakers.
  • Chemical resistant
  • Integrated pouring lip
  • Autoclavable
  • Natural color
  • Printed graduation
The beakers are autoclavable and chemical resistant.
Working temperatures of 0 to 121 °C (32 to 248 °F) when used continuously.
Working temperatures as high as 170 °C (338 °F) when used for short periods of time.
 : Resin meets US FDA 21 CFR requirements.
 : Do not stack products while autoclaving.
Specifications for Product Family
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76019-278
  • 76019-280
  • 76019-282
  • 76019-284
  • 76019-286
  • 76019-288
  • Environmentally Preferable:
  • Sustainable Packaging
  • Sustainable Packaging
  • Sustainable Packaging
  • Sustainable Packaging
  • Sustainable Packaging
  • Sustainable Packaging
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    Hauteur
    Ø ext.
    Intervalle de graduation
    Plage de graduation
    Availability
    Price
  • 100 ml (3.4 oz.)
    73.5 mm
    63.4 mm
    20 ml
    20 - 100 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $4.24
    $4.24
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $50.91
    $50.91
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $4.24
    Case of 12
       $50.91
    Spécifications:
      Sustainable Packaging
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76019-278
    Environmentally Preferable
    Sustainable Packaging
      Sustainable Packaging
  • 250 ml
    93 mm
    84 mm
    50 ml
    50 - 250 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $7.77
    $7.77
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $93.28
    $93.28
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $7.77
    Case of 12
       $93.28
    Spécifications:
      Sustainable Packaging
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76019-280
    Environmentally Preferable
    Sustainable Packaging
      Sustainable Packaging
  • 500 ml
    128 mm
    110.5 mm
    100 ml
    100 - 500 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $14.64
    $14.64
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 12
    Case of 12 - $175.63
    $175.63
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $14.64
    Case of 12
       $175.63
    Spécifications:
      Sustainable Packaging
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76019-282
    Environmentally Preferable
    Sustainable Packaging
      Sustainable Packaging
  • 1000 ml
    150 mm
    129.4 mm
    100 ml
    100 - 1000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $29.40
    $29.40
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $117.58
    $117.58
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $29.40
    Case of 4
       $117.58
    Spécifications:
      Sustainable Packaging
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76019-284
    Environmentally Preferable
    Sustainable Packaging
      Sustainable Packaging
  • 2000 ml
    191 mm
    158 mm
    200 ml
    200 - 2000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $46.08
    $46.08
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $184.32
    $184.32
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $46.08
    Case of 4
       $184.32
    Spécifications:
      Sustainable Packaging
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76019-286
    Environmentally Preferable
    Sustainable Packaging
      Sustainable Packaging
  • 5000 ml
    262 mm
    203 mm
    1000 ml
    1000 - 5000 ml
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Log in pour la disponibilité
    Each
    Each - $80.61
    $80.61
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Log in pour la disponibilité
    Case of 4
    Case of 4 - $322.45
    $322.45
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    Each
       $80.61
    Case of 4
       $322.45
    Spécifications:
      Sustainable Packaging
    More
    Specifications
    Cat. No.
    76019-288
    Environmentally Preferable
    Sustainable Packaging
      Sustainable Packaging