ContactUsLinkComponent
Vydac 201TP C18, HPLC Columns
Vydac 201TP C18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Vydac 201TP C18, HPLC Columns
Vydac 201TP C18, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75798-254
  • 75798-252
  • 75798-258
  • 75798-256
  • 76398-014
  • 75798-262
  • 75798-260
  • 75798-264
  • 75798-268
  • 75798-266
  • 75798-270
  • 75830-722
  • 76176-938
  • 75798-274
  • 75798-284
  • 75798-282
  • 76398-024
  • 76398-026
  • 76398-016
  • 76398-018
  • 75798-250
  • 76398-020
  • 76398-022
  • Carbon load:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1