ContactUsLinkComponent
Vydac 202TP C18-HL, HPLC Columns
Vydac 202TP C18-HL, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Vydac 202TP C18-HL, HPLC Columns
Vydac 202TP C18-HL, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 76398-030
  • 75798-288
  • Carbon load:
  • 9%
  • 9%
  • Endcapped:
  • No
  • No
  • Surface area:
  • 60 - 90 m²/g
  • 60 - 90 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1