Mixed Calibration Standard, PerkinElmer
# de catalogue CA97011-960
Fournisseur: PERKINELMER SCIENTIFIC CANADA ULC
Numéro CAS:
Spécifications
- Matrix:2% HNO₃
- Description:Mixed Calibration Standard
- Size:500 ml
- Contents:50 µg/mL: As, K
10 µg/mL: La, Li, Mn, Ni, Sr, Zn
1 µg/mL: Ba, Mg - Supplier No.:N0691579