ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP C18 Hi-Load, HPLC Columns
Avantor® Alltima HP C18 Hi-Load, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Avantor® Alltima HP C18 Hi-Load, HPLC Columns
Avantor® Alltima HP C18 Hi-Load, HPLC Columns
Fournisseur:  HICHROM LIMITED
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75797-504
  • 75830-818
  • 75797-502
  • 75797-526
  • 75797-532
  • 75797-488
  • 75797-530
  • 75797-486
  • 75797-492
  • 75797-534
  • 75797-490
  • 75797-494
  • 75797-472
  • 75797-476
  • 75797-474
  • 75797-480
  • 75797-478
  • 75830-806
  • 75797-520
  • 75797-524
  • 75797-506
  • 75797-484
  • 75797-482
  • 75797-510
  • 75797-508
  • 75798-908
  • 75797-514
  • 75798-910
  • 75797-512
  • 75797-518
  • 76398-380
  • 75798-912
  • Carbon load:
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • 24%
  • Endcapped:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Surface area:
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • 450 m²/g
  • USP code:
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1
  • L1