ContactUsLinkComponent
CORIO™ Refrigerated/Heating Circulators
CORIO™ Refrigerated/Heating Circulators
Supplier:  JULABO
   Sustainable Options Available
New Product
Certificates
CORIO™ Refrigerated/Heating Circulators
CORIO™ Refrigerated/Heating Circulators
Supplier:  JULABO
   Sustainable Options Available
New Product
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 76558-212
  • 76558-216
  • 76558-234
  • 76558-166
  • CA75871-446
  • CA75839-566
  • CA10015-750
  • CA75839-424
  • CA75839-422
  • CA75839-420
  • 77442-068
  • 77442-070
  • 77442-072
  • 77442-074
  • 76558-262
  • 76558-268
  • 77442-060
  • 76558-190
  • 77442-062
  • 76558-240
  • 77442-064
  • 76558-200
  • 77442-066
  • 76558-272
  • CA75871-450
  • CA75871-448
  • Environmentally Preferable:
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Water Efficient
  • Pump:
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 17 L/min; 6.2 psi max.
  • 17 L/min; 6.2 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 16 L/min; 4.8 psi
  • 16 L/min; 4.8 psi
  • 16 L/min; 4.8 psi
  • 16 L/min; 4.8 psi
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 17 L/min; 6.2 psi max.
  • 15 L/min; 5.07 psi
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 5.07 psi
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 16 L/min; 4.8 psi
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 16 L/min; 4.8 psi
  • 17 L/min; 6.2 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • 15 L/min; 4.8 psi max.
  • Refrigerant:
  • R290
  • R290
  • R1270
  • R1270
  • R1270
  • R1270
  • R1270
  • R290
  • R290
  • R290
  • R1270
  • R1270
  • R1270
  • R290
  • Stability:
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • ±0.03 °C
  • Environmental certification:
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE
  • RoHS; WEEE