ContactUsLinkComponent
HALO, Erlab
HALO, Erlab
Fournisseur:  Erlab
   Sustainable Options Available
Certificats
HALO, Erlab
HALO, Erlab
Fournisseur:  Erlab
   Sustainable Options Available
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 75784-658
  • 76202-616
  • 76202-618
  • 76202-620
  • 75784-656
  • 75784-654
  • 75784-652
  • Environmentally Preferable:
  • Energy Efficient
  • Energy Efficient
  • Energy Efficient
  • Airflow:
  • 135 cfm
  • 135 cfm
  • Coverage area:
  • 250 Sq. Ft.
  • 250 Sq. Ft.
  • Electrical:
  • 90-240V, 50-60Hz
  • 90-240V, 50-60Hz
  • Energy consumption:
  • 50W
  • 50W