ContactUsLinkComponent
Alicat M-Series Flow Calibrators, Restek
Alicat M-Series Flow Calibrators, Restek
Fournisseur:  Restek
Certificats
Alicat M-Series Flow Calibrators, Restek
Alicat M-Series Flow Calibrators, Restek
Fournisseur:  Restek
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10862-980
  • 10863-158
  • 10862-672
  • 10862-760
  • 10862-964
  • 10863-032
  • 10862-968
  • 10862-762
  • Flow rate:
  • 0–500 sccm
  • 0–50 sccm
  • 0–50 sccm
  • 0–50 sccm
  • 0–500 sccm
  • 0–500 sccm
  • 0–50 sccm
  • 0–500 sccm