ContactUsLinkComponent
Refillable Hydrocarbon Trap, Restek
Refillable Hydrocarbon Trap, Restek
Fournisseur:  Restek
Certificats
Refillable Hydrocarbon Trap, Restek
Refillable Hydrocarbon Trap, Restek
Fournisseur:  Restek
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • RK22012
  • RK22013
  • Max. operating pressure:
  • 17.2 bar (250 psi)
  • 17.2 bar (250 psi)
  • Maximum Flow Rate:
  • 1.25 L/min. (0.33 gal./min.)
  • 1.25 L/min. (0.33 gal./min.)
  • Ø×L:
  • 5.7×23.5 cm (21/4×91/4")
  • 5.7×23.5 cm (21/4×91/4")