ContactUsLinkComponent
VWR® Vertical SpaceSaver™ Glassware Washers
VWR® Vertical SpaceSaver™ Glassware Washers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
VWR® Vertical SpaceSaver™ Glassware Washers
VWR® Vertical SpaceSaver™ Glassware Washers
Fournisseur:  VWR International
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10002-866
  • 10002-862
  • 10002-864
  • Electrical:
  • 115 V, 60 Hz, 15 A
  • 115 V, 60 Hz, 15 A
  • 115 V, 60 Hz, 15 A
  • Height:
  • 182.88 cm (72.0")
  • 182.88 cm (72.0")
  • 182.88 cm (72.0")
  • Depth:
  • 55.0 cm (21.7")
  • 55.0 cm (21.7")
  • 55.0 cm (21.7")
  • Width:
  • 59.6 cm (23.5")
  • 59.6 cm (23.5")
  • 59.6 cm (23.5")