ContactUsLinkComponent
PFXT Series Class 100 Powder Free Gloves, CT International
PFXT Series Class 100 Powder Free Gloves, CT International
Supplier:  CT International
Certificates
PFXT Series Class 100 Powder Free Gloves, CT International
Supplier:  CT International
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 56617-246
  • 56617-232
  • 56617-234
  • 56617-236
  • 56617-238
  • 56617-240
  • 56617-242
  • 56617-244
  • Ambidextrous/Hand-specific:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Disposable / reusable:
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Disposable
  • Latex/Latex-free:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Powdered/Powder-free:
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Powder-free
  • Cleanroom class:
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • 100/ISO 5
  • ASTM No.:
  • D3578-05 
  • D3578-05 
  • D3578-05 
  • D3578-05 
  • D3578-05 
  • D3578-05 
  • D3578-05 
  • D3578-05 