ContactUsLinkComponent
Hypersil GOLD™ HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Hypersil GOLD™ HPLC Columns, Thermo Scientific
Hypersil GOLD™ HPLC Columns, Thermo Scientific
Fournisseur:  Thermo Scientific
Certificats
Spécifications
  • Catalog No:
  • 10045-306
  • 10045-220
  • 10045-310
  • 10045-224
  • 10045-386
  • 10041-026
  • 10041-024
  • 10045-456
  • 10045-390
  • 10041-022
  • 10041-028
  • 10045-232
  • 10045-314
  • 10045-316
  • 10045-406
  • 10045-318
  • 10045-240
  • 10045-242
  • 10045-244
  • 10045-408
  • 10045-410
  • 10045-324
  • 10045-412
  • 10045-326
  • 10041-042
  • 76449-768
  • 10041-062
  • 10045-262
  • 10041-058
  • 10045-258
  • 10041-064
  • 10045-260
  • 10045-432
  • 10045-270
  • 10045-430
  • 10045-444
  • 10041-004
  • 10041-002
  • 10045-434
  • 10041-008
  • 10045-384
  • Description:
  • 10045-306
  • HTS Analytical
  • 10045-310
  • 10045-224
  • 10045-386
  • 10041-026
  • 10041-024
  • 10045-456
  • 10045-390
  • 10041-022
  • 10041-028
  • 10045-232
  • 10045-314
  • 10045-316
  • 10045-406
  • 10045-318
  • 10045-240
  • 10045-242
  • 10045-244
  • 10045-408
  • 10045-410
  • 10045-324
  • 10045-412
  • 10045-326
  • 10041-042
  • 76449-768
  • 10041-062
  • 10045-262
  • 10041-058
  • 10045-258
  • 10041-064
  • 10045-260
  • 10045-432
  • 10045-270
  • 10045-430
  • 10045-444
  • 10041-004
  • 10041-002
  • 10045-434
  • 10041-008
  • 10045-384
  • Carbon load:
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • 10%
  • pH range:
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • 1 - 11
  • Surface area:
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g
  • 220 m²/g