ContactUsLinkComponent
beta-Amyloid (1-40) Trifluoroacetate
beta-Amyloid (1-40) Trifluoroacetate
# de catalogue 10796-844
Fournisseur:  Bachem Americas
Numéro CAS:  
beta-Amyloid (1-40) Trifluoroacetate
# de catalogue 10796-844
Fournisseur:  Bachem Americas
Numéro CAS:  
Spécifications
  • CAS No.:
    131438-79-4
  • Size:
    0.1 mg
  • Storage conditions:
    –20 ± 5 °C
  • Protein/peptide name:
    beta-Amyloid (1-40) Trifluoroacetate
  • Molecular weight:
    4329.86
  • Molecular formula:
    C₁₉₄H₂₉₅N₅₃O₅₈S
  • Cat. no.:
    10796-844