Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH
Fournisseur: Bachem Americas
Certificats
A propos de cet article
Synonymes: Fmoc-Phe(4-Br)-OH
Formule:C₂₄H₂₀BrNO₄
MW:466.30 g/mol
Numéro MDL:MFCD00273460
Numéro CAS:198561-04-5
:Length:
:Width:
:Height:
:Ø
:Thickness:
:Pt ébul.:|Point d'ébullition:
:Pt Fusion:|Point de fusion:
:Pt Eclair:|Point eclaire:
:M.W. 466,30 g/mol
:Boiling Pt:
:Boiling Pt:
:Melting Pt:
:Flash Pt:
:Flash Pt:
:M.W. 466.30 g/mol
Customers Who Bought This Also Bought